4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4135-25G BICL4135-5G
APOSBICL4135-25GEA 2240 DKK
APOSBICL4135-25G APOSBICL4135-5G
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyanoside 99% min
4-Methoxyphenyl-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyanoside
Formel: C₂₁H₂₆O₁₁
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06797142
CAS-nummer: 14581-81-8