6-Iodo diosmin 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4116-1MG BICL4116-2MG
APOSBICL4116-1MGEA 3260 DKK
APOSBICL4116-1MG APOSBICL4116-2MG
6-Iodo diosmin 98% min
6-Iodo diosmin
Formel: C₂₈H₃₁IO₁₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28515355
CAS-nummer: 1431536-92-3