(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Deoxymannojirimycin hydrochloride
BICL4084-10MG BICL4084-25MG BICL4084-50MG
APOSBICL4084-10MGEA 2520 DKK
APOSBICL4084-10MG APOSBICL4084-25MG APOSBICL4084-50MG
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride 98% min
(+)-1-Deoxynojirimycin hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₄
Molekylvægt: 199.64 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00083611
CAS-nummer: 73465-43-7