2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucopyranose, FDG
BICL4075-100MG BICL4075-25MG BICL4075-50MG
APOSBICL4075-100MGEA 3880 DKK
APOSBICL4075-100MG APOSBICL4075-25MG APOSBICL4075-50MG
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose 99% min
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Formel: C₆H₁₁FO₅
Smeltepunkt: 169…172 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077527
CAS-nummer: 29702-43-0