Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4044-100MG BICL4044-250MG BICL4044-50MG
APOSBICL4044-100MGEA 3260 DKK
APOSBICL4044-100MG APOSBICL4044-250MG APOSBICL4044-50MG
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside 98% min
Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-beta-D-glucopyranoside
Formel: C₃₄H₃₆O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03701135
CAS-nummer: 27851-29-2