1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BICL4019-50MG BICL4019-500MG
APOSBICL4019-50MGEA 709 DKK
APOSBICL4019-50MG APOSBICL4019-500MG
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-cellobiose
Formel: C₁₂H₂₀O₁₀
Smeltepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13182343
CAS-nummer: 35405-71-1