1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BICL4018-25G
BICL4018-5G
APOSBICL4018-25GEA
1220
DKK
APOSBICL4018-25G
APOSBICL4018-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose 98% min
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formel:
C₆H₁₀O₅ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00063248 CAS-nummer: 498-07-7 |