(S)-(+)-Camptothecin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC8442-10G BIC8442-1G BIC8442-5G
APOSBIC8442-10GEA 1310 DKK
APOSBIC8442-10G APOSBIC8442-1G APOSBIC8442-5G
(S)-(+)-Camptothecin
(S)-(+)-Camptothecin
A potent antitumor antibiotic.
Formel: C₂₀H₁₆N₂O₄
Smeltepunkt: 260 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00081076
CAS-nummer: 7689-03-4
UN nummer: 1544
ADR: 6.1,III