Cysteaminiumchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-MEA
BIC2510-100G BIC2510-25G
APOSBIC2510-100GEA 458 DKK
APOSBIC2510-100G APOSBIC2510-25G
Cysteaminiumchlorid 99%
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
Molekylvægt: 113.61 g/mol
Smeltepunkt: 66…68 °C
Massefylde: 0.75 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012904
CAS-nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
UN nummer: 3335
ADR: 9 III