Cytidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC2010-10G BIC2010-250G BIC2010-50G
APOSBIC2010-10GEA 164 DKK
APOSBIC2010-10G APOSBIC2010-250G APOSBIC2010-50G
Cytidine
Cytidine
Formel: C₉H₁₃N₃O₅
Smeltepunkt: 210…220 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006545
CAS-nummer: 65-46-3