L(+)-Citrullin 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC1342-25G BIC1342-100G
APOSBIC1342-25GEA 164 DKK
APOSBIC1342-25G APOSBIC1342-100G
L(+)-Citrullin 99+%
L(+)-Citrullin
Formel: C₆H₁₃N₃O₃
Smeltepunkt: 212…214 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064397
CAS-nummer: 372-75-8
EINECS: 206-759-6