Concanamycin A
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIC1091-1MG BIC1091-100UG
APOSBIC1091-1MGEA 6540 DKK
APOSBIC1091-1MG APOSBIC1091-100UG
Concanamycin A
Concanamycin A
Formel: C₄₆H₇₅NO₁₄
Opbevaringstemperatur: Fryser
CAS-nummer: 80890-47-7
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,II