5(6)-Carboxyfluorescein
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC1073-500MG BIC1073-5G
APOSBIC1073-500MGEA 208 DKK
APOSBIC1073-500MG APOSBIC1073-5G
5(6)-Carboxyfluorescein
5(6)-Carboxyfluorescein
Formel: C₄₂H₂₄O₁₄
Smeltepunkt: 275 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00151081
CAS-nummer: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1