Cefoperazone sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Cefoneg, Cefosint
BIC1033-25G BIC1033-5G
APOSBIC1033-25GEA 2030 DKK
APOSBIC1033-25G APOSBIC1033-5G
Cefoperazone sodium salt
Cefoperazone sodium salt
Formel: C₂₅H₂₆N₉NaO₈S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07793331
CAS-nummer: 62893-20-3