Coelenterazine h
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIC1028-1MG
BIC1028-5MG
APOSBIC1028-1MGEA
0
DKK
APOSBIC1028-1MG
APOSBIC1028-5MG
Coelenterazine h
Coelenterazine h
Formel:
C₂₆H₂₁N₃O₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00798394 CAS-nummer: 50909-86-9 |