Cytochalasin B
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC1014-10MG BIC1014-5MG
APOSBIC1014-10MGEA 2900 DKK
APOSBIC1014-10MG APOSBIC1014-5MG
Cytochalasin B
Cytochalasin B
Inhibits glucose transport.
Formel: C₂₉H₃₇NO₅
Smeltepunkt: 215…223 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00077704
CAS-nummer: 14930-96-2
EINECS: 239-000-2
UN nummer: 1544
ADR: 6.1,II