Cyclopamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (2'R,3S,3'R,3a'S,6aS,6bS,6'S,7a'R,11aS,11bR)-3',6',10,11b-tetramethyl-1,2,3,3a',4,4',5',6,6a,6b,6',7,7',7a',8,11,11a,11b-octadecahydro-3'H-spiro[benzo[a]fluorene-9,2'-furo[3,2-b]pyridin]-3-ol
BIC1011-100MG BIC1011-250MG BIC1011-500MG
APOSBIC1011-100MGEA 709 DKK
APOSBIC1011-100MG APOSBIC1011-250MG APOSBIC1011-500MG
Cyclopamine
Cyclopamine
Formel: C₂₇H₄₁NO₂
Molekylvægt: 411.63 g/mol
Smeltepunkt: 225…230 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD09878269
CAS-nummer: 4449-51-8