Citrinin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC1010-10MG BIC1010-5MG
APOSBIC1010-10MGEA 3390 DKK
APOSBIC1010-10MG APOSBIC1010-5MG
Citrinin
Citrinin
Formel: C₁₃H₁₄O₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00006912
CAS-nummer: 518-75-2
EINECS: 208-257-2
UN nummer: 3462
ADR: 6.1,III