Cytosin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Aminopyrimidin-2(1H)-one, 4-Amino-2-pyrimidinol
BIC0713-500G BIC0713-1KG
APOSBIC0713-500GEA 362 DKK
APOSBIC0713-500G APOSBIC0713-1KG
Cytosin
Cytosin
Formel: C₄H₅N₃O
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006034
CAS-nummer: 71-30-7
EINECS: 200-749-5