L(+)-Cystein
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: H-Cys-OH, L-(+)-Cysteine, (R)-2-Amino-3-mercaptopropanoic acid
BIC0709-100G BIC0709-1KG BIC0709-250G
APOSBIC0709-100GEA 164 DKK
APOSBIC0709-100G APOSBIC0709-1KG APOSBIC0709-250G
L(+)-Cystein
L-Cystein
Formel: HSCH₂CH(NH₂)CO₂H
Molekylvægt: 121.16 g/mol
Kogepunkt: 254
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064306
CAS-nummer: 52-90-4
Merck Index: 13,02810