L(+)-Cystein, HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC0707-1KG BIC0707-500G
APOSBIC0707-1KGEA 698 DKK
APOSBIC0707-1KG APOSBIC0707-500G
L(+)-Cystein, HCl
L(+)-Cystein, HCl
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064553
CAS-nummer: 52-89-1
EINECS: 200-157-7