L(+)-Cystein, HCl monohydrat 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC0706-100G BIC0706-1KG BIC0706-500G
APOSBIC0706-100GEA 197 DKK
APOSBIC0706-100G APOSBIC0706-1KG APOSBIC0706-500G
L(+)-Cystein, HCl monohydrat 99+%
L(+)-Cystein, HCl monohydrat
USP, Ph.Eur.
Formel: HSCH₂CH(NH₂)COOH·HCl·H₂O
Smeltepunkt: 175…178 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065606
CAS-nummer: 7048-04-6
EINECS: 200-157-7