L(-)-Cystin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
BIC0670-100G BIC0670-1KG
APOSBIC0670-100GEA 327 DKK
APOSBIC0670-100G APOSBIC0670-1KG
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Formel: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Smeltepunkt: >240 °C
Massefylde: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064228
CAS-nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3