Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIC0607-1G BIC0607-5G BIC0607-25G
APOSBIC0607-1GEA 339 DKK
APOSBIC0607-1G APOSBIC0607-5G APOSBIC0607-25G
Folinic acid calcium salt ≥97.5%
Folinic acid calcium salt
Formel: C₂₀H₂₁CaN₇O₇
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006704
CAS-nummer: 1492-18-8