(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
BIC0605-100G
BIC0605-1KG
BIC0605-500G
APOSBIC0605-100GEA
197
DKK
APOSBIC0605-100G
APOSBIC0605-1KG
APOSBIC0605-500G
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Choline chloride
Formel:
HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl Molekylvægt: 139.62 g/mol Smeltepunkt: 302…305 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011721 CAS-nummer: 67-48-1 EINECS: 200-655-4 Merck Index: 13,02226 |