Carbamazepine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0130-100G BIC0130-250G BIC0130-25G BIC0130-2KG
APOSBIC0130-100GEA 1480 DKK
APOSBIC0130-100G APOSBIC0130-250G APOSBIC0130-25G APOSBIC0130-2KG
Carbamazepine
Carbamazepine
Formel: C₁₅H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 191…192 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005073
CAS-nummer: 298-46-4
EINECS: 206-062-7