Cefsulodin sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0112-1G BIC0112-500MG BIC0112-250MG
APOSBIC0112-1GEA 1090 DKK
APOSBIC0112-1G APOSBIC0112-500MG APOSBIC0112-250MG
Cefsulodin sodium salt
Cefsulodin sodium salt
Formel: C₂₂H₁₉N₄NaO₈S₂
Smeltepunkt: 175 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07793338
CAS-nummer: 52152-93-9
EINECS: 257-692-4