Cefotaxime sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0111-25G BIC0111-5G BIC0111-100G
APOSBIC0111-25GEA 985 DKK
APOSBIC0111-25G APOSBIC0111-5G APOSBIC0111-100G
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime sodium salt
Cefotaxime is an inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
Formel: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00079073
CAS-nummer: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9