Cephalexin monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0110-10G BIC0110-5G
APOSBIC0110-10GEA 535 DKK
APOSBIC0110-10G APOSBIC0110-5G
Cephalexin monohydrate
Formel: C₁₆H₁₇N₃O₄S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00167148
CAS-nummer: 23325-78-2