Cefotetan disodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0105-1G BIC0105-5G
APOSBIC0105-1GEA 1530 DKK
APOSBIC0105-1G APOSBIC0105-5G
Cefotetan disodium salt
Cefotetan disodium salt
Formel: C₁₇H₁₅N₇Na₂O₈S₄
Smeltepunkt: 173…178 °C
Massefylde: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00941449
CAS-nummer: 74356-00-6