Cefazolin sodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
BIC0101-1G BIC0101-5G
APOSBIC0101-1GEA 393 DKK
APOSBIC0101-1G APOSBIC0101-5G
Cefazolin sodium salt
Cefazolin sodium salt
Formel: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
Smeltepunkt: 170…172 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00056883
CAS-nummer: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4