N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(9H-Fluoren-9-yl)-3,19-dioxo-2,8,11,14-tetraoxa-4,18-diazadocosan-22-oic acid
BIBP1077-500MG BIBP1077-1G BIBP1077-5G
APOSBIBP1077-500MGEA 600 DKK
APOSBIBP1077-500MG APOSBIBP1077-1G APOSBIBP1077-5G
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine ≥98%
N-Fmoc-N-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
Formel: C₂₉H₃₈N₂O₈
Molekylvægt: 542.6 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD05663769
CAS-nummer: 172089-14-4