Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-Aoa, Fmoc-Aoa-OH
BIBP1076-500MG BIBP1076-1G
APOSBIBP1076-500MGEA 502 DKK
APOSBIBP1076-500MG APOSBIBP1076-1G
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid ≥98%
Fmoc-3-(aminooxy)acetic acid
Formel: C₁₇H₁₅NO₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01076133
CAS-nummer: 123106-21-8