N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Fmoc-DAPe.HCl
BIBP1040-1G BIBP1040-5G
APOSBIBP1040-1GEA 976 DKK
APOSBIBP1040-1G APOSBIBP1040-5G
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl ≥99%
N-1-Fmoc-1,5-diaminopentane · HCl
Formel: C₂₀H₂₄N₂O₂·HCl
Molekylvægt: 360.88 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00832511
CAS-nummer: 118119-32-7