tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc,Et-EDA.HCl
BIBP1037-1G BIBP1037-5G
APOSBIBP1037-1GEA 889 DKK
APOSBIBP1037-1G APOSBIBP1037-5G
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride ≥99%
tert-Butyl-2-aminoethyl(ethyl)carbamate hydrochloride
Formel: C₉H₂₁ClN₂O₂
Molekylvægt: 224.73 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796900
CAS-nummer: 1001020-32-1