cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BIBP1021-1G BIBP1021-250MG
APOSBIBP1021-1GEA 2310 DKK
APOSBIBP1021-1G APOSBIBP1021-250MG
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline ≥98%
cis-4-Azido-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-proline
Formel: C₁₀H₁₆N₄O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115791
CAS-nummer: 132622-65-2