Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Boc-AEEA.DCHA, Dicyclohexylamine 2,2-dimethyl-4-oxo-3,8,11-trioxa-5-azatridecan-13-oate
BIBP1014-1G BIBP1014-5G
APOSBIBP1014-1GEA 976 DKK
APOSBIBP1014-1G APOSBIBP1014-5G
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA ≥98%
Boc-8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid DCHA
Formel: C₂₃H₄₄N₂O₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796877
CAS-nummer: 560088-79-1