CTK1D7390
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: DiI, DiI perchlorate
BIB6289-100MG BIB6289-500MG BIB6289-50MG
APOSBIB6289-100MGEA 1370 DKK
APOSBIB6289-100MG APOSBIB6289-500MG APOSBIB6289-50MG
CTK1D7390
1,1'-Di-n-octadecyl-3,3,3',3'-tetramethylindocarbocyanine perchlorate
Formel: C₅₉H₉₇ClN₂O₄
Smeltepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142354
CAS-nummer: 41085-99-8