6-TAMRA
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-4-carboxybenzoate
BIB6288-250MG BIB6288-50MG BIB6288-100MG
APOSBIB6288-250MGEA 1910 DKK
APOSBIB6288-250MG APOSBIB6288-50MG APOSBIB6288-100MG
6-TAMRA
6-TAMRA
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Molekylvægt: 430.45 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01073638
CAS-nummer: 91809-67-5