5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-TAMRA, 5-Carboxytetramethylrhodamine, 2-(3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium-9-yl)-5-carboxybenzoate, 2-[3,6-Bis(dimethylamino)xanthen-10-ium-9-yl]-5-carboxybenzoate, TAMRA, 5-isomer
BIB6287-100MG BIB6287-1G BIB6287-500MG
APOSBIB6287-100MGEA 545 DKK
APOSBIB6287-100MG APOSBIB6287-1G APOSBIB6287-500MG
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA)
Formel: C₂₅H₂₂N₂O₅
Molekylvægt: 430.45 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269769
CAS-nummer: 91809-66-4