8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6285-500MG BIB6285-100MG BIB6285-250MG
APOSBIB6285-500MGEA 8610 DKK
APOSBIB6285-500MG APOSBIB6285-100MG APOSBIB6285-250MG
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
8-Aminopyrene-1,3,6-trisulphonic acid trisodium salt
Formel: C₁₆H₈NNa₃O₉S₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00674494
CAS-nummer: 196504-57-1