Resazurin natriumsalt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
BIB6267-100G BIB6267-25G BIB6267-10G
APOSBIB6267-100GEA 3220 DKK
APOSBIB6267-100G APOSBIB6267-25G APOSBIB6267-10G
Resazurin natriumsalt
Resazurin natriumsalt
Formel: C₁₂H₆NNaO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005036
CAS-nummer: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5