1,4-Diaminobutan Free_base
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Putrescine, 1,4-Butanediamine, Tetramethylendiamine
BIB6265-1KG BIB6265-500G BIB6265-25G BIB6265-100G BIB6265-2.5KG
APOSBIB6265-1KGEA 2430 DKK
APOSBIB6265-1KG APOSBIB6265-500G APOSBIB6265-25G APOSBIB6265-100G APOSBIB6265-2.5KG
1,4-Diaminobutan Free_base
1,4-Diaminobutane
Formel: C₄H₁₂N₂
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 158
Smeltepunkt: 25…28 °C
Flammepunkt: 51 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008235
CAS-nummer: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN nummer: 2928
ADR: 6.1+8 II
Merck Index: 12,08134