Polygalacturonic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6263-500G BIB6263-250G
APOSBIB6263-500GEA 8610 DKK
APOSBIB6263-500G APOSBIB6263-250G
Polygalacturonic acid
Polygalacturonic acid
Smeltepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00131972
CAS-nummer: 25990-10-7