γ-Cyclodextrin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
BIB6136-25G BIB6136-100G BIB6136-500G
APOSBIB6136-25GEA 349 DKK
APOSBIB6136-25G APOSBIB6136-100G APOSBIB6136-500G
γ-Cyclodextrin 98%
γ-Cyclodextrin
Formel: C₄₈H₈₀O₄₀
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009595
CAS-nummer: 17465-86-0