5-Methyl-DL-tryptophan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-Me)-OH
BIB6112-1G BIB6112-500MG BIB6112-5G
APOSBIB6112-1GEA 1970 DKK
APOSBIB6112-1G APOSBIB6112-500MG APOSBIB6112-5G
5-Methyl-DL-tryptophan
5-Methyl-DL-tryptophan
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Molekylvægt: 218.26 g/mol
Smeltepunkt: 280…282 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005652
CAS-nummer: 951-55-3