DL-Methionine sulphoxide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Amino-4-(methylsulphinyl)butanoic acid
BIB6099-10G BIB6099-5G
APOSBIB6099-10GEA 818 DKK
APOSBIB6099-10G APOSBIB6099-5G
DL-Methionine sulphoxide
DL-Methionine sulphoxide
Formel: C₅H₁₁NO₃S
Molekylvægt: 165.21 g/mol
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002620
CAS-nummer: 62697-73-8