3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Sodium 5-amino-1,4-dioxo-3,4-dihydro-1H-phthalazin-2-ide, Luminol sodium salt
BIB6093-1G BIB6093-5G
APOSBIB6093-1GEA 273 DKK
APOSBIB6093-1G APOSBIB6093-5G
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
3-Aminophthalhydrazide monosodium salt
Formel: C₈H₆N₃NaO₂
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00161491
CAS-nummer: 20666-12-0