L(+)-Mælkesyre 98.0+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
BIB6089-100G BIB6089-50G BIB6089-25G
APOSBIB6089-100GEA 2130 DKK
APOSBIB6089-100G APOSBIB6089-50G APOSBIB6089-25G
L(+)-Mælkesyre 98.0+%
L(+)-Mælkesyre
Formel: C₃H₆O₃
Smeltepunkt: 53 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064266
CAS-nummer: 79-33-4
EINECS: 201-196-2