2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Calcium 2-keto-D-gluconate, D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium Salt
BIB6086-10G BIB6086-1G BIB6086-5G
APOSBIB6086-10GEA 4470 DKK
APOSBIB6086-10G APOSBIB6086-1G APOSBIB6086-5G
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt monohydrate
Formel: C₆H₉O₇·½Ca·H₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00149104
CAS-nummer: 3470-37-9